3'-DABCYL CPG 1000 Å pour le marquage des oligonucléotides
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
6008
AATB6008EA 1120 EUR InStock
AATB6008
3'-DABCYL CPG 1000 Å pour le marquage des oligonucléotides
3'-DABCYL CPG
DABCYL is one of the most commonly used dark quenchers for labeling oligos and peptides.
  • FRET building block
  • Multiple applications
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0868006ad2901230ceb6f09cd2bcd49f057776ab&vid=72f3ed9e59559888db15f1bbfb9608873b048aaa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité