ReadiScript™ RT Reverse Transcription Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
60100
AATB60100EA 659 EUR InStock
AATB60100
ReadiScript™ RT Reverse Transcription Kit
Tests Tests à l'acide nucléique
The two-tube kit format helps to set up the reaction faster and is optimised to yield cDNA over a broad dynamic range.
  • Robust protocol
  • Broad dynamic range
  • Useful for gene expression analysis
The 5X supermix contains a unique blend of oligo(dT) and random primer mix to prevent the 5' and 3' bias of the target genes. The reaction mix contains a potent blend of RNase inhibitors to protect RNA during the setup and reverse transcription process..
The resulting cDNA product is compatible with all qPCR chemistries or conventional end-point RT-PCR.
Conditionnement: Plastic vial.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité