Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Aminoacridone ≥95%

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

604
AATB604EA 115 EUR InStock
AATB604
2-Aminoacridone ≥95%
2-Aminoacridone
This reagent is used to modify carbonyl-containing biomolecules, in particular, for labeling carbohydrates and glycoproteins.


Formule: C₁₃H₁₀N₂O
Numéro MDL: MFCD00037397
Numéro CAS: 27918-14-5
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité