ReadiUse™ Bio-Gel P-6 Spin Column (5)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
60500
AATB60500EA 115 EUR InStock
AATB60500
ReadiUse™ Bio-Gel P-6 Spin Column (5)
Colonnes pour chromatographie
ReadiUse™ Spin chromatography columns are packed with polyacrylamide P-6-DG matrices for buffer exchange and desalting applications.
  • Exclusion limit of MW 6000 retained
  • Exclusion limit above MW 15000 eluted
  • swinging bucket centrifuge compatible
  • CAS: 25034-58-6
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité