Cy3 phosphoramidite
Fournisseur: AAT BIOQUEST
6070
AATB6070EA 282 EUR InStock
AATB6070
Cy3 phosphoramidite
Cy3 phosphoramidite
Two cyanine derivatives, Cy3 and Cy5 phosphoramidites, are the most popular fluorescent labeling reagents for preparing fluorescence-labeled oligonucleotides.
  • Stable for 6 months
Quality tested in-house
Numéro CAS: 182873-76-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité