Pyronine G ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
61
AATB61EA 115 EUR InStock
AATB61
Pyronine G ≥95%
Pyronine G
Pyronin Y is widely used in combination with methyl green to selectively and differentially stain nucleic acids following polyacrylamide gel electrophoresis.
Formule: C₁₇H₁₉ClN₂O
Numéro MDL: MFCD00011725
Numéro CAS: 92-32-0
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité