5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulphonic acid ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
610
AATB610EA 146 EUR InStock
AATB610
5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulphonic acid ≥95%
5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulphonic acid
EDANS is one of the most popular donors for developing FRET-based nucleic acid probes (such as molecular beacons) and protease substrates.
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₃S
Numéro MDL: MFCD00066932
Numéro CAS: 50402-56-7
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité