EDANS C5 maleimide sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
619
AATB619EA 137 EUR InStock
AATB619
EDANS C5 maleimide sonde fluorescente
EDANS C5 maleimide
EDANS is one of the most popular donors for developing FRET-based nucleic acid probes (such as Molecular Beacons) and protease substrates.
  • Improved water solubility
  • Easily purified
  • Strong fluorescence
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39c11e9747b88f96157d822e7944f3acc8454740&vid=7577ed80f457a77a060dfb7d3be84529789f0b69&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité