8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 1,3,6-Pyrenetrisulphonic acid, 8-amino trisodium salt, Trisodium 8-aminopyrene-1,3,6-trisulphonate, APTS, 8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium
624
AATB624EA 120 EUR InStock
AATB624
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt ≥95%
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
This water-soluble reagent has strong green fluorescence with great Stokes shift.
Formule: C₁₆H₈NNa₃O₉S₃
MW: 523,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00674494
Numéro CAS: 196504-57-1
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité