Bromobimane (mBBr) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
633
AATB633EA 115 EUR InStock
AATB633
Bromobimane (mBBr) ≥95%
Bromobimane (mBBr)
mBBr is one of the most popular thiol-reactive fluorescent tags, and is widely used to detect various thiol-containing biomolecules such as glutathione in cells.
Formule: C₁₀H₁₁BrN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00036951
Numéro CAS: 71418-44-5
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité