Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Monochlorobimane (MCB) ≥95%

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: Chlorobimane, mBCI, 1H,7H-Pyrazolo(1,2-α)pyrazole-1,7-dione, 3-(chloromethyl)-2,5,6-trimethyl-

635
AATB635EA 152 EUR InStock
AATB635
Monochlorobimane (MCB) ≥95%
Monochlorobimane (MCB)
Monochloromobimane (mBCl) is essentially nonfluorescent until reacted with a thiol group.


Formule: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
MW: 226,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077379
Numéro CAS: 76421-73-3
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité