576/589 NHS Ester, Bodi Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: Py-BODIPY-NHS ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(5,5-difluoro-7-(1H-pyrrol-2-yl)-5H-5l4,6l4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinin-3-yl)propanoate
661
AATB661EA 439 EUR InStock
AATB661
576/589 NHS Ester, Bodi Fluor™ sonde fluorescente
576/589 NHS Ester
Bodi Fluor™ 576/589 is chemically the same molecule to BODIPY™ 576/589 dye.
  • Bright signal
  • Highly cell permeable
  • High extinction coefficient
  • Insensitive to polarity/pH
  • High fluorescence quantum yield
MW: 426,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD32858277
Numéro CAS: 201998-61-0
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d759ab42fe0ed350d7ebe797c14fe3994896f9f3&vid=6d0ada59eafe647d2244507733ca98d208bcdd5c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité