VIC Dye qPCR Calibration Solution *10000X*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
67030
AATB67030EA 420 EUR InStock
AATB67030
VIC Dye qPCR Calibration Solution *10000X*
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
VIC dye qPCR Calibration Solution supplied as a 10000X concentrate is compatible with a wide variety of qPCR instruments, including the ABI7500 Fast, QuantStudio™, and ViiA™ 7 systems.
  • Stable for 12 months
Real-time thermal cyclers require calibration to generate a spectral profile for the fluorescence signal.
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité