Rhodamine B ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
69
AATB69EA 115 EUR InStock
AATB69
Rhodamine B ≥95%
Rhodamine B
Rhodamine B (also called Rhodamine 610, Basic Violet 10, or C.I.
Formule: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Numéro MDL: MFCD00011931
Numéro CAS: 81-88-9
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité