Chlorure de 9-[2-(ethoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
70
AATB70EA 115 EUR InStock
AATB70
Chlorure de 9-[2-(ethoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium ≥90%
Chlorure de 9-[2-(ethoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium
Rhodamine 6G is also called Rhodamine 590, R6G, Basic Rhodamine Yellow, or C.I.
Formule: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Numéro MDL: MFCD00012665
Numéro CAS: 989-38-8
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité