AML Cy5 NHS ester, ReadiCleave™ pour le marquage fluorescent réversible
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
7000
AATB7000EA 614 EUR InStock
AATB7000
AML Cy5 NHS ester, ReadiCleave™ pour le marquage fluorescent réversible
AML Cy5 NHS ester
Fluorescence-based methods have many advantages for biological detections in terms of sensitivity.
  • Reversible linker
  • Stable signal
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3d73b3d25e4ee1a13ab382e66b515dcd1e5d9ec&vid=449dbd732a6da5915a1b09f467ac72bcafaf11db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité