3-(4,4-difluoro-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-3-yl)propionic acid NHS ester ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: BDP FL NHS ester, 3-[3-[(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)oxy]-3-oxopropyl]-5,5-difluoro-7,9-dimethyl-5H-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinin-4-ium-5-uide, 7-(3-((2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)-3-oxopropyl)-5,5-difluoro-1,3-dimethyl-5H-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinin-4-ium-5-uide, 4,4-Difluoro-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-3-propionic acid N-Succinimidyl ester, Bodi Fluor™ 488 SE
701
AATB701EA 307 EUR InStock
AATB701
3-(4,4-difluoro-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-3-yl)propionic acid NHS ester ≥90%
3-(4,4-difluoro-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-3-yl)propionic acid NHS ester
Bodi Fluor™ 488, SE is the same molecule to Bodipy® FL, SE (Bodipy® is the trademark of Invitrogen).
Formule: C₁₈H₁₈BF₂N₃O₄
MW: 389,166 g/mol
Numéro MDL: MFCD00467385
Numéro CAS: 146616-66-2
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité