Bodi Fluor™ R6G NHS Ester [equivalent to Bodipy® R6G, NHS Ester]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
703
AATB703EA 307 EUR InStock
AATB703
Bodi Fluor™ R6G NHS Ester [equivalent to Bodipy® R6G, NHS Ester]
Tests Tests cellulaires
Bodi Fluor™R6G, NHS ester is the same molecule to Bodipy® R6G, NHS ester (Bodipy® is the trademark of Invitrogen).
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • 90% Purity
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité