Sulphorhodamine 101 sodium salt ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
71
AATB71EA 120 EUR InStock
AATB71
Sulphorhodamine 101 sodium salt ≥95%
Sulphorhodamine 101 sodium salt
Sulforhodamine 101 is a fluorescence reference standard for measuring fluorescence quantum yield.
  • Fluorescence Reference Standard
  • Water Soluble
Attention: For research use only.
Numéro CAS: 465544-24-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité