6-OG488 succinimidyl ester ≥90% [equivalent to Oregon Green® 488 carboxylic acid, succinimidyl ester, 6-isomer ]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
711
AATB711EA 295 EUR InStock
AATB711
6-OG488 succinimidyl ester ≥90% [equivalent to Oregon Green® 488 carboxylic acid, succinimidyl ester, 6-isomer ]
6-OG488 succinimidyl ester
6-OG488 succinimidyl ester is the same molecule to Oregon Green® 488 carboxylic acid, succinimidyl ester, 6-isomer (Invitrogen #O6185, Oregon Green® is the Trademark of Invitrogen).
  • Photostable
  • Bright Fluorescence
  • pH-independent Fluorescence
  • 90% Purity
Attention: For research use only.
Numéro CAS: 198139-50-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité