OG514 succinimidyl ester [equivalent to Oregon Green® 514 succinimidyl ester]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
717
AATB717EA 401 EUR InStock
AATB717
OG514 succinimidyl ester [equivalent to Oregon Green® 514 succinimidyl ester]
OG514 succinimidyl ester
OG514 is the same fluorophore as Oregon Green 514 (Oregon Green® is the trademark of ThermoFisher).
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité