Acid red 52 ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
72
AATB72EA 115 EUR InStock
AATB72
Acid red 52 ≥95%
Acid red 52
Sulforhodamine B, also known as Kiton Red, is primarily used as a polar tracer.
Formule: C₂₇H₃₀N₂O₇S₂
Numéro MDL: MFCD00010180
Numéro CAS: 3520-42-1
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité