iFluor® 660 maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
72501
AATB72501EA 297 EUR InStock
AATB72501
iFluor® 660 maleimide
iFluor® 660 maleimide
iFluor® 660 dyes have fluorescence excitation and emission maxima of ~660 nm and ~680 nm respectively.
  • Stable for 12 months
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimized for labeling proteins, in particular, antibodies.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité