Cy7 azide, FastClick™
Fournisseur: AAT BIOQUEST
72704
AATB72704EA 255 EUR InStock
AATB72704
Cy7 azide, FastClick™
Cy7 azide
FastClick™ Cy7 Azide contains both the CAG moiety of FastClick (for assisting click efficiency) and Cy7 fluorophore (as the fluorescence tag) for developing Cy7-based fluorescent probes.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité