5-FAM azide, FastClick™
Fournisseur: AAT BIOQUEST
72710
AATB72710EA 255 EUR InStock
AATB72710
5-FAM azide, FastClick™
5-FAM azide
FastClick™ 5-FAM Azide contains both the CAG moiety of FastClick (for assisting click efficiency) and 5-FAM fluorophore (as the fluorescence tag) for developing 5-FAM-based fluorescent probes.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité