6-FAM Azide, FastClick™
Fournisseur: AAT BIOQUEST
72711
AATB72711EA 266 EUR InStock
AATB72711
6-FAM Azide, FastClick™
6-FAM Azide
FastClick™ 6-FAM Azide contains both the CAG moiety of FastClick (for assisting click efficiency) and 6-FAM fluorophore (as the fluorescence tag) for developing 6-FAM-based fluorescent probes.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
MW: 588,58 g/mol
Numéro CAS: 1386385-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité