5-TAMRA azide, FastClick™
Fournisseur: AAT BIOQUEST
72712
AATB72712EA 266 EUR InStock
AATB72712
5-TAMRA azide, FastClick™
5-TAMRA azide
FastClick™ 5-TAMRA Azide contains both the CAG moiety of FastClick (for assisting click efficiency) and 5-TAMRA fluorophore (as the fluorescence tag) for developing 5-TAMRA-based fluorescent probes.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité