Cy3 alkyne, FastClick™
Fournisseur: AAT BIOQUEST
72850
AATB72850EA 266 EUR InStock
AATB72850
Cy3 alkyne, FastClick™
Cy3 alkyne
FastClick™ Cy3 Alkyne contains both the moiety of FastClick (for assisting click efficiency) and Cy3 fluorophore (as the fluorescence tag) for developing Cy3-based fluorescent probes.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité