6-TAMRA alkyne, FastClick™
Fournisseur: AAT BIOQUEST
72863
AATB72863EA 266 EUR InStock
AATB72863
6-TAMRA alkyne, FastClick™
6-TAMRA alkyne
FastClick™ 6-TAMRA Alkyne contains both the moiety of FastClick (for assisting click efficiency) and 6-TAMRA fluorophore (as the fluorescence tag) for developing 6-TAMRA-based fluorescent probes.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Formule: C28H25N3O4
MW: 467,52 g/mol
Numéro CAS: 1352649-44-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité