6-ROX alkyne, FastClick™
Fournisseur: AAT BIOQUEST
72864
AATB72864EA 266 EUR InStock
AATB72864
6-ROX alkyne, FastClick™
6-ROX alkyne
FastClick™ 6-ROX Alkyne contains both the moiety of FastClick (for assisting click efficiency) and 6-ROX fluorophore (as the fluorescence tag) for developing 6-ROX-based fluorescent probes.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité