XFD555 alkyne, FastClick™
Fournisseur: AAT BIOQUEST
72877
AATB72877EA 266 EUR InStock
AATB72877
XFD555 alkyne, FastClick™
XFD555 alkyne
FastClick™ XFD555 Alkyne contains both the CAG moiety of FastClick (for assisting click efficiency) and Alexa Fluor® 555 fluorophore (as the fluorescence tag) for developing Alexa Fluor® 555-based fluorescent probes.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
New Product
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 mg AATB72877
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité