XFD647 alkyne, FastClick™
Fournisseur: AAT BIOQUEST
72880
AATB72880EA 266 EUR InStock
AATB72880
XFD647 alkyne, FastClick™
XFD647 alkyne
FastClick™ XFD647 Alkyne contains both the CAG moiety of FastClick (for assisting click efficiency) and Alexa Fluor® 647 fluorophore (as the fluorescence tag) for developing Alexa Fluor® 647-based fluorescent probes.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité