XFD750 alkyne, FastClick™
Fournisseur: AAT BIOQUEST
72885
AATB72885EA 266 EUR InStock
AATB72885
XFD750 alkyne, FastClick™
XFD750 alkyne
FastClick™ XFD750 Alkyne contains both the CAG moiety of FastClick (for assisting click efficiency) and Alexa Fluor® 750 fluorophore (as the fluorescence tag) for developing Alexa Fluor® 750-based fluorescent probes.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité