Sulphorhodamine G ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
73
AATB73EA 120 EUR InStock
AATB73
Sulphorhodamine G ≥95%
Sulphorhodamine G
Sulforhodamine G is used as a polar tracer as sulforhodamine B.
Numéro MDL: MFCD00213704
Numéro CAS: 5873-16-5
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité