Rhodamine 101 inner salt ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
74
AATB74EA 115 EUR InStock
AATB74
Rhodamine 101 inner salt ≥95%
Rhodamine 101 inner salt
Rhodamine dyes are used extensively in a variety of biological applications such as fluorescence microscopy, flow cytometry, fluorescence correlation spectroscopy and ELISA.
Formule: C₃₂H₃₀N₂O₃
Numéro MDL: MFCD07809431
Numéro CAS: 116450-56-7
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité