Rhodamine 101 Chloride Salt ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
75
AATB75EA 120 EUR InStock
AATB75
Rhodamine 101 Chloride Salt ≥95%
Rhodamine 101 Chloride Salt
Rhodamine dyes are used extensively in a variety of biological applications such as fluorescence microscopy, flow cytometry, fluorescence correlation spectroscopy and ELISA.
Formule: C₃₂H₃₁ClN₂O₃
MW: 527,05 g/mol
Numéro CAS: 64339-18-0
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité