(-)-Blebbistatin ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
80001
AATB80001EA 146 EUR InStock
AATB80001
(-)-Blebbistatin ≥95%
(-)-Blebbistatin
(-)-Blebbistatin is a cell-permeable inhibitor for non muscle myosin II ATPase with IC50 of 2 µM.
Formule: C₁₈H₁₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD08460907
Numéro CAS: 856925-71-8
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité