7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)umbelliferone, TFMU
82
AATB82EA 120 EUR InStock
AATB82
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
This coumarin compound is used as a calibration standard for 7-hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin-based enzyme substrates.
Formule: C₁₀H₅F₃O₃
MW: 230,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037578
Numéro CAS: 575-03-1
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité