Fluorescamine
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
820
AATB820EA 146 EUR InStock
AATB820
Fluorescamine
Fluorescamine
Fluorescamine is a popular amine-fluorogenic reagent for determining protein concentrations in solutions and on gels.
Formule: C₁₇H₁₀O₄
Numéro MDL: MFCD00005928
Numéro CAS: 38183-12-9
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité