4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F
821
AATB821EA 152 EUR InStock
AATB821
4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
NBD-F has properties and applications similar to those of NBD-Cl.
Formule: C₆H₂FN₃O₃
MW: 183,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010196
Numéro CAS: 29270-56-2
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité