4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
825
AATB825EA 115 EUR InStock
AATB825
4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
NBD-Cl is widely used to label peptides, proteins, drugs and other biomolecules.
Formule: C₆H₂ClN₃O₃
Numéro MDL: MFCD00005808
Numéro CAS: 10199-89-0
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité