NBD-X ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
828
AATB828EA 1170 EUR InStock
AATB828
NBD-X ≥95%
NBD-X
Compared to NBD chloride and fluoride, NBD-X acid gives better yield for labeling biopolymers.
Formule: C₁₂H₁₄N₄O₅
MW: 294,26 g/mol
Numéro CAS: 88235-25-0
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité