Methylene blue maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
831
AATB831EA 271 EUR InStock
AATB831
Methylene blue maleimide
Methylene blue maleimide
Methylene Blue (MB) is widely used as a redox indicator in nucleic acid research.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité