Pyranine ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
85
AATB85EA 115 EUR InStock
AATB85
Pyranine ≥95%
Pyranine
8-Hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid, trisodium salt [HPTS] is the cell-impermeable fluorescent pH indicator used for slightly acidic pH range (pKa = 6.4).
Formule: C₁₆H₇Na₃O₁₀S₃
Numéro MDL: MFCD00037575
Numéro CAS: 6358-69-6
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité