Rhodamine 110 ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
86
AATB86EA 221 EUR InStock
AATB86
Rhodamine 110 ≥95%
Rhodamine 110
Rhodamine 110 (R110) is the precursor for a variety of R110-based enzyme substrates.
Formule: C₂₀H₁₅ClN₂O₃
Numéro MDL: MFCD00042009
Numéro CAS: 13558-31-1
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité