Cresyl violet perchlorate ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
90
AATB90EA 115 EUR InStock
AATB90
Cresyl violet perchlorate ≥90%
Cresyl violet perchlorate
It is used for staining Nissl substances in nerve cells and for bulk staining of nerve tissue.
Formule: C₁₆H₁₂ClN₃O₅
Numéro MDL: MFCD00012671
Numéro CAS: 41830-80-2
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité