Cy3 trans-cyclooctene sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
900
AATB900EA 295 EUR InStock
AATB900
Cy3 trans-cyclooctene sonde fluorescente
Cy3 trans-cyclooctene
The tetrazine-trans-cyclooctene (TCO) ligation constitutes a non-toxic biomolecule labeling method of unparalleled speed.
  • Stable conjugation
  • Non-toxic labeling
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3825ba5d2c024d2ebd16affcbf800b4eafa72cfb&vid=9f66e8c79419282665c5c6c857fbd5846239a70a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité