Rhodamine aldehyde [5-TAMRA aldehyde]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
9006
AATB9006EA 272 EUR InStock
AATB9006
Rhodamine aldehyde [5-TAMRA aldehyde]
Rhodamine aldehyde [5-TAMRA aldehyde]
Rhodamine aldehyde is a reactive fluorescent dye that can react with an amine, hydrazine or hydroxylamine.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité