Cy5 trans-cyclooctene sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: Cy5 TCO
901
AATB901EA 307 EUR InStock
AATB901
Cy5 trans-cyclooctene sonde fluorescente
Cy5 trans-cyclooctene
The tetrazine-trans-cyclooctene (TCO) ligation constitutes a non-toxic biomolecule labeling method of unparalleled speed.
  • Stable conjugation
  • Non-toxic labeling
MW: 1161,58 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a7adf0fc68d82b6afcb464be53bc8ad4dd2ba58&vid=0cebfcec7570c9f6b572a9785634b7b567b076d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité