Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cy3 aldehyde pour le marquage biomoléculaire

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

9010
AATB9010EA 439 EUR InStock
AATB9010
Cy3 aldehyde pour le marquage biomoléculaire
Cy3 aldehyde
Cy3 aldehyde is a reactive fluorescent dye that can react with an amine, hydrazine or hydroxylamine.

  • Reactive with amine, hydrazine, or hydroxylamine
  • Detectable with the FITC channel


MW: 919 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f693cda285121c395010fe49b1e830258633d4d&vid=f09bff7b7e3c7333725746401bf803ad786fcc17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité